Alcohol 4-terc-butilbencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B21260.06 B21260.14 B21260.22
B21260.06EA 43.6 EUR
B21260.06 B21260.14 B21260.22
Alcohol 4-terc-butilbencílico ≥98%
Alcohol 4-terc-butilbencílico
Purity: 98% CAS No.: 877-65-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 139-140°/20mm Beilstein Reference: 1860665 MDL No.: MFCD00004662
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 139…140 °C (20 mmHg)
Densidad: 0.928
Pto. de inflamación: 128 °C (262 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004662
Núm. CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1