Alcohol 2-metilbencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09
A12696.18
A12696.30
A12696.09EA
43.1
EUR
A12696.09
A12696.18
A12696.30
Alcohol 2-metilbencilico ≥98%
Alcohol 2-metilbencilico
Purity: 98%
CAS No.: 89-95-2
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5408
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1929783
MDL No.: MFCD00004622
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Pto. Ebullición: 219 °C Pto. de fusión: 33…37 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004622 Núm. CAS: 89-95-2 EINECS: 201-954-2 |