Alcohol 4-isopropilbencílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 34.3 EUR
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
Alcohol 4-isopropilbencílico 97%
Alcohol 4-isopropilbencílico
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 248 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004663
Núm. CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Índice Merck: 13,02646
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %