Alcohol 4-metilbencilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 51 EUR
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
Alcohol 4-metilbencilico 98%
Alcohol 4-metilbencilico
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56…61 °C
Densidad: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004664
Núm. CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %