Alcohol 4-metilbencilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15315.14
A15315.22
A15315.36
A15315.14EA
49.1
EUR
A15315.14
A15315.22
A15315.36
Alcohol 4-metilbencilico ≥99%
Alcohol 4-metilbencilico
Purity: 99%
CAS No.: 589-18-4
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 217°
MDL No.: MFCD00004664
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 217 °C Pto. de fusión: 57…61 °C Densidad: 0,978 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004664 Núm. CAS: 589-18-4 EINECS: 209-639-1 |