Timol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Isopropil-m-cresol
150331000
150335000
150330025
ACRO150331000EA
60.7
EUR
ACRO150331000
ACRO150335000
ACRO150330025
Timol 99%
Timol
Formula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH MW: 150.22 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 48…52 °C Densidad: 0.96 g/cm³ Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002309 Núm. CAS: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8 III Índice Merck: 13,09476 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |