Timol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Isopropil-m-cresol
A14563.22 A14563.30 A14563.36
A14563.22EA 34.8 EUR
A14563.22 A14563.30 A14563.36
Timol ≥98%
Timol
Purity: 98+% CAS No.: 89-83-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 102°(215°F) pH: 5-7 Melting Point: 49-52° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1907135 Merck Reference: 14,9399 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002309
Formula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 231…233 °C
Pto. de fusión: 49…52 °C
Densidad: 0,970
Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002309
Núm. CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,9399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM