Timol 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: 6-Isopropil-m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
16254-100G 16254-500G
16254-100GEA 48.8 EUR
16254-100G 16254-500G
Timol 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Timol
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99 to 101%.
Formula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150.22 g/mol
Pto. Ebullición: 233
Pto. de fusión: 49…51 °C
Densidad: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002309
Núm. CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99 - 101%
Residue after evaporation ≤0.05%