1,2-Bencenodimetanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
180410025 180410100
ACRO180410025EA 95.4 EUR
ACRO180410025 ACRO180410100
1,2-Bencenodimetanol 97%
1,2-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 291 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004626
Núm. CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %