1,2-Bencenodimetanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
o-Xileno-α-α'-diol, o-Fenilendimetanol
B23008.03
B23008.06
B23008.14
B23008.03EA
47.8
EUR
B23008.03
B23008.06
B23008.14
1,2-Bencenodimetanol ≥97%
1,2-Bencenodimetanol
Purity: 97%
CAS No.: 612-14-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-64°
Beilstein Reference: 508775
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 59…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004626 Núm. CAS: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |