1,2-Bencenodimetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 76 EUR
8.41297.0001 8.41297.0010
1,2-Bencenodimetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 62…64 °C
Número MDL: MFCD00004626
Núm. CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2