1,3-Bencenodimetanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Xileno-α-α'-diol, m-Fenilendimetanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 41.2 EUR
ACRO188200020 ACRO188200100
1,3-Bencenodimetanol 98%
1,3-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 154…159 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Número MDL: MFCD00004649
Núm. CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %