1,3-Bencenodimetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Xileno-α-α'-diol, m-Fenilendimetanol
B23417.03 B23417.06 B23417.14
B23417.03EA 32.4 EUR
B23417.03 B23417.06 B23417.14
1,3-Bencenodimetanol ≥98%
1,3-Bencenodimetanol
Purity: 98% CAS No.: 626-18-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 154-159°/13mm MDL No.: MFCD00004649
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 154…159 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004649
Núm. CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2