1,4-Bencenodimetanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: p-Fenilendimetanol, p-Xileno-α-α'-diol
105280500 105280100
ACRO105280500EA 325 EUR
ACRO105280500 ACRO105280100
1,4-Bencenodimetanol 99%
1,4-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 138…143 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 116…119 °C
Número MDL: MFCD00004665
Núm. CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %