1,4-Bencenodimetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
p-Fenilendimetanol, p-Xileno-α-α'-diol
A14405.06
A14405.14
A14405.22
A14405.06EA
56.7
EUR
A14405.06
A14405.14
A14405.22
1,4-Bencenodimetanol ≥99%
1,4-Bencenodimetanol
Purity: 99%
CAS No.: 589-29-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 138-143°/1mm
MDL No.: MFCD00004665
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Pto. Ebullición: 138…143 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004665 Núm. CAS: 589-29-7 EINECS: 209-641-2 |