2,5-Di-terc-butilhidroquinona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 102 EUR
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-terc-butilhidroquinona 99%
2,5-Di-terc-butilhidroquinona
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212…218 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008825
Núm. CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)