2,5-Di-terc-butilhidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 47.8 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-terc-butilhidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-terc-butilhidroquinona
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008825
Núm. CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C