p-Cimene 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Isopropiltolueno
111760010 111760025 111762500 111760100
ACRO111760010EA 56.4 EUR
ACRO111760010 ACRO111760025 ACRO111762500 ACRO111760100
p-Cimene 99+%
p-Cimene
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 176…178 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0,854 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008893
Núm. CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02792
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (25°C) 0.853 to 0.860