p-Cimene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Isopropiltolueno
A19226.0F
A19226.AP
A19226.0FEA
96.2
EUR
A19226.0F
A19226.AP
p-Cimene ≥97%
p-Cimene
Purity: 97%
CAS No.: 99-87-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Aromatic
Melting Point: -68°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1903377
Merck Reference: 14,2763
UN No.: 2046
MDL No.: MFCD00008893
Formula:
C₁₀H₁₄ Pto. Ebullición: 176…178 °C Pto. de fusión: –68 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008893 Núm. CAS: 99-87-6 EINECS: 202-796-7 UN: 2046 ADR: 3,III Índice Merck: 14,2763 |