2-Metilbenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Methylbenzophenone
A14779.09 A14779.18
A14779.09EA 50.8 EUR
A14779.09 A14779.18
2-Metilbenzofenona ≥98%
2-Metilbenzofenona
Purity: 98+% CAS No.: 131-58-8 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Melting Point: -18° Boiling Point: 309-311° Beilstein Reference: 2045469 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008518
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 309…311 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,085
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008518
Núm. CAS: 131-58-8
EINECS: 205-032-0
Índice Merck: 14,7317