3-Metilbenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: m-Methylbenzophenone
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 44 EUR
A19568.09 A19568.18
3-Metilbenzofenona ≥99%
3-Metilbenzofenona
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 316 °C
Pto. de fusión: 0…2 °C
Densidad: 1,093
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008535
Núm. CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7