4-Metilbenzofenona 97%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: p-Metilbenzofenona

126350500 126352500
ACRO126350500EA 69 EUR
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Metilbenzofenona 97%
4-Metilbenzofenona
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 326 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…57 °C
Densidad: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Número MDL: MFCD00008553
Núm. CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Índice Merck: 12,07470

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR