4-Metilbenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15479.18
A15479.36
A15479.18EA
63.4
EUR
A15479.18
A15479.36
4-Metilbenzofenona ≥98%
4-Metilbenzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 134-84-9
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 1909310
Merck Reference: 14,7317
MDL No.: MFCD00008553
Formula:
C₁₄H₁₂O Pto. Ebullición: 326 °C Pto. de fusión: 53…57 °C Densidad: 0,9926 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008553 Núm. CAS: 134-84-9 EINECS: 205-159-1 Índice Merck: 14,7317 |