4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Di(dietilamino)benzofenona
170810250 170811000
ACRO170810250EA 55.7 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 99+%
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324,47 g/mol
Pto. Ebullición: 420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009044
Núm. CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %