4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22288.14
B22288.22
B22288.14EA
74.1
EUR
B22288.14
B22288.22
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥98%
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formula:
C₂₁H₂₈N₂O Pto. Ebullición: 420 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 93…95 °C Pto. de inflamación: 151 °C (303 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009044 Núm. CAS: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 ADR: 9,III |