4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4,4'-Di(dietilamino)benzofenona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20161.0050 8.20161.0250
8.20161.0050EA 49.5 EUR
8.20161.0050 8.20161.0250
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324.47 g/mol
Pto. Ebullición: 420
Pto. de fusión: 96.5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009044
Núm. CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 95 °C
Molar Mass 324.46 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 151 °C
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)