4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Tetrametil diaminobenzofenona, Cetona de Michler, 4,4'-Di(dimetilamino)benzofenona
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 27.8 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona 98%
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 171…176 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008312
Núm. CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06265
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %