4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11889.22
A11889.36
A11889.22EA
43.9
EUR
A11889.22
A11889.36
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98%
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Formula:
C₁₇H₂₀N₂O Pto. Ebullición: >360 °C Pto. de fusión: 174…176 °C Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008312 Núm. CAS: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6177 |