4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 4,4-Tetrametil diaminobenzofenona, Cetona de Michler, 4,4'-Di(dimetilamino)benzofenona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250 8.08125.1000
8.08125.0250EA 76.6 EUR
8.08125.0250 8.08125.1000
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008312
Núm. CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06265
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 268.35 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 360 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
Ignition Point 480 °C