4-Nitrobenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20405.06
B20405.14
B20405.06EA
20.7
EUR
B20405.06
B20405.14
4-Nitrobenzofenona ≥99%
4-Nitrobenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 1144-74-7
Molecular Formula: C13H9NO3
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1912753
Formula:
C₁₃H₉NO₃ Pto. de fusión: 136…138 °C Densidad: 1,406 g/cm³ (0 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007354 Núm. CAS: 1144-74-7 EINECS: 214-542-2 |