4,4'-Dimetilbencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Di-p-toliletanodiona, Bis(4-metilfenil)etanodiona
A18576.03
A18576.06
A18576.14
A18576.03EA
32.6
EUR
A18576.03
A18576.06
A18576.14
4,4'-Dimetilbencilo ≥98%
4,4'-Dimetilbencilo
Purity: 98%
CAS No.: 3457-48-5
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00008554
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ MW: 238,29 g/mol Pto. Ebullición: 209…211 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 102…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008554 Núm. CAS: 3457-48-5 EINECS: 222-388-2 |