4,4'-Di-terc-butilbifenilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
291880050 291880250
ACRO291880050EA 59.2 EUR
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-terc-butilbifenilo 99+%
4,4'-Di-terc-butilbifenilo
Formula: C₂₀H₂₆
Pto. Ebullición: 190…192 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 126…129 °C
Densidad: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008834
Núm. CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %