4,4'-Dimetilbifenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25089.03
B25089.06
B25089.14
B25089.03EA
45.8
EUR
B25089.03
B25089.06
B25089.14
4,4'-Dimetilbifenilo ≥99%
4,4'-Dimetilbifenilo
Purity: 99%
CAS No.: 613-33-2
Molecular Formula: C14H14
Formula Weight: 182.27
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00008545
Formula:
C₁₄H₁₄ Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 118…122 °C Densidad: 1,102 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008545 Núm. CAS: 613-33-2 EINECS: 210-337-7 |