Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(2,4,6-trimetilfenil)borano
B24060.03
B24060.06
B24060.14
B24060.03EA
43.9
EUR
B24060.03
B24060.06
B24060.14
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 5980-97-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: ca 120-127°
Beilstein Reference: 2831927
Formula:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164.01 g/mol Pto. de fusión: ∼120…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236060 Núm. CAS: 5980-97-2 |