2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Bromo-2,4,6-triisopropilbenceno
A15692.14
A15692.22
A15692.36
A15692.14EA
99.8
EUR
A15692.14
A15692.22
A15692.36
2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno
Purity: 96%
CAS No.: 21524-34-5
Molecular Formula: C15H23Br
Formula Weight: 283.25
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 125-126°/4mm
MDL No.: MFCD00051547
Formula:
C₁₅H₂₃Br MW: 283,25 g/mol Pto. Ebullición: 125…126 °C (4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051547 Núm. CAS: 21524-34-5 |