3',4'-Dimetilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12187.06
A12187.14
A12187.22
A12187.06EA
30.2
EUR
A12187.06
A12187.14
A12187.22
3',4'-Dimetilacetofenona ≥98%
3',4'-Dimetilacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 3637-01-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 907053
MDL No.: MFCD00008743
Formula:
C₁₀H₁₂O Pto. Ebullición: 242…243 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,002 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008743 Núm. CAS: 3637-01-2 EINECS: 222-859-2 |