2',5'-Dimetilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(2,5-Dimetilfenil)etan-1-ona
A11432.06
A11432.14
A11432.06EA
38.6
EUR
A11432.06
A11432.14
2',5'-Dimetilacetofenona ≥98%
2',5'-Dimetilacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-73-6
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042139
MDL No.: MFCD00014988
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148.2 g/mol Pto. Ebullición: 231 Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1.0154 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) |
Número MDL:
MFCD00014988 Núm. CAS: 2142-73-6 EINECS: 218-399-7 |