Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11280.06
A11280.14
A11280.22
A11280.06EA
93.6
EUR
A11280.06
A11280.14
A11280.22
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo
Purity: 98+%
CAS No.: 57199-00-5
Molecular Formula: C16H23ClO
Formula Weight: 266.81
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2269534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015030
Formula:
C₁₆H₂₃ClO Pto. Ebullición: 107…108 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015030 Núm. CAS: 57199-00-5 EINECS: 260-614-1 UN: 3261 ADR: 8,II |