Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 87.6 EUR
ACRO244280100 ACRO244280500
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo 98%
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo
Formula: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Pto. Ebullición: 143…146 °C (60 mmHg)
Densidad: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013650
Núm. CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %