Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A14407.09 A14407.18
A14407.09EA 83.7 EUR
A14407.09 A14407.18
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo

Purity: 98+% CAS No.: 938-18-1 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 143-146°/60mm Beilstein Reference: 776108 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013650

Formula: C₁₀H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 143…146 °C (60 mmHg)
Densidad: 1,10
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013650
Núm. CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR