2-Fluoromesitileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12779.03
A12779.06
A12779.03EA
38.4
EUR
A12779.03
A12779.06
2-Fluoromesitileno 98%
2-Fluoromesitileno
Purity: 98%
CAS No.: 392-69-8
Molecular Formula: C9H11F
Formula Weight: 138.19
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00052365
Formula:
C₉H₁₁F Pto. Ebullición: 163…165 °C Densidad: 0,975 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052365 Núm. CAS: 392-69-8 |