Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03
A19290.06
A19290.14
A19290.03EA
14.8
EUR
A19290.03
A19290.06
A19290.14
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico ≥98%
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico
Purity: 98%
CAS No.: 32707-89-4
Molecular Formula: C9H6F6O
Formula Weight: 244.15
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 40°/0.5mm
Beilstein Reference: 2055358
MDL No.: MFCD00009907
Formula:
C₉H₆F₆O Pto. Ebullición: 40 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 52…56 °C Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009907 Núm. CAS: 32707-89-4 EINECS: 251-168-9 |