2-Iodomesitileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15360.06
A15360.14
A15360.06EA
57.6
EUR
A15360.06
A15360.14
2-Iodomesitileno ≥98%
2-Iodomesitileno
Purity: 98%
CAS No.: 4028-63-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Melting Point: 28-30°
Beilstein Reference: 1860064
Formula:
C₉H₁₁I Pto. de fusión: 28…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013707 Núm. CAS: 4028-63-1 EINECS: 223-709-9 |