2,4-Dimetilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
365530010 365530050
ACRO365530010EA 58 EUR
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimetilbencilamina 98%
2,4-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025575
Núm. CAS: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %