2,5-Dimetilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
350860010 350860050
ACRO350860010EA 15.9 EUR
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Dimetilbencilamina 98%
2,5-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Número MDL: MFCD00039780
Núm. CAS: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %