Alcohol 3,4-dimetilbencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24926.06
B24926.14
B24926.06EA
116
EUR
B24926.06
B24926.14
Alcohol 3,4-dimetilbencilico ≥97%
Alcohol 3,4-dimetilbencilico
Purity: 97%
CAS No.: 6966-10-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 218-221°
MDL No.: MFCD00004647
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 218…221 °C Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004647 Núm. CAS: 6966-10-5 EINECS: 230-175-0 |