Alcohol 2,4-dimetilbencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02899.03 L02899.06
L02899.03EA 39 EUR
L02899.03 L02899.06
Alcohol 2,4-dimetilbencilico ≥97%
Alcohol 2,4-dimetilbencilico
Purity: 97% CAS No.: 16308-92-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 120-121°/13mm Beilstein Reference: 1859679 MDL No.: MFCD00004624
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 120…121 °C (13 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004624
Núm. CAS: 16308-92-2
EINECS: 240-393-8