Alcohol 3,5-dimetilbencilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14726.03
L14726.06
L14726.14
L14726.03EA
37.6
EUR
L14726.03
L14726.06
L14726.14
Alcohol 3,5-dimetilbencilico ≥99%
Alcohol 3,5-dimetilbencilico
Purity: 99%
CAS No.: 27129-87-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 218-221°
Beilstein Reference: 2077285
MDL No.: MFCD00004648
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 218…221 °C Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004648 Núm. CAS: 27129-87-9 EINECS: 248-241-2 |