Alcohol 2,5-dimetilbencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L01624.03
L01624.06
L01624.03EA
60.3
EUR
L01624.03
L01624.06
Alcohol 2,5-dimetilbencilico ≥97%
Alcohol 2,5-dimetilbencilico
Purity: 97+%
CAS No.: 53957-33-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 2243420
MDL No.: MFCD00004625
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 232…234 °C Pto. de fusión: 40…42 °C Densidad: 1,011 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004625 Núm. CAS: 53957-33-8 EINECS: 258-888-2 |