2,3,5-Trimetilhidroquinona 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone

140151000 140155000
ACRO140151000EA 46 EUR
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimetilhidroquinona 97%
2,3,5-Trimetilhidroquinona
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…174 °C
Pto. de inflamación: 191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002346
Núm. CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR